Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, 37 % en solución acuosa, ACS, 36,5-38,0 %
Código de producto. 15496105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496105 4 x 1 L 1 litro
11484990 500 mL 500 ml
11387638 1 L 1 litro
11357638 1 L 1 litro
11367638 4 L 4 litros
11377638 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15496105 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 033314.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
El formaldehído se utiliza como desnaturalizante en la electroforesis en gel de formaldehído-agarosa del ARN. También se utiliza en tableros de fibra, madera contrachapada, humo de cigarrillos, aparatos con quemador de combustible, calefactores de queroseno y en la fotografía. Actúa como precursor en la fabricación de automóviles y se utiliza para fabricar componentes para la transmisión, el sistema eléctrico, el bloque del motor, los paneles de las puertas, los ejes y las zapatas de freno. Sirve como desinfectante. También es un ingrediente en los pegamentos y se utiliza como conservante en laboratorios médicos, como líquido de embalsamamiento y como esterilizador.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión −15°C
Color Incolora
Densidad 1.083 g/mL
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5-38.0%
Olor Pungent
Notas del porcentaje del ensayo Stab con 10 hasta 15 % metanol
Fórmula lineal HCHO
Índice de refracción 1.3765
Cantidad 4 x 1 L
Número UN UN1198
Beilstein 1209228
Índice Merck 14,4235
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol