Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, 37 % en solución acuosa, ACS, 36,5-38,0 %
Código de producto. 11484990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484990 500 mL 500 ml
11387638 1 L 1 litro
11357638 1 L 1 litro
15496105 4 x 1 L 1 litro
11367638 4 L 4 litros
11377638 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11484990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 033314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.57€
    40.65€ / 500 ml
    Ahorro 8.92€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
El formaldehído se utiliza como desnaturalizante en la electroforesis en gel de formaldehído-agarosa del ARN. También se utiliza en tableros de fibra, madera contrachapada, humo de cigarrillos, aparatos con quemador de combustible, calefactores de queroseno y en la fotografía. Actúa como precursor en la fabricación de automóviles y se utiliza para fabricar componentes para la transmisión, el sistema eléctrico, el bloque del motor, los paneles de las puertas, los ejes y las zapatas de freno. Sirve como desinfectante. También es un ingrediente en los pegamentos y se utiliza como conservante en laboratorios médicos, como líquido de embalsamamiento y como esterilizador.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde, 37% in aq. soln.
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión °C a 15 °C
Densidad 1.083 g/mL
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5-38.0%
Notas del porcentaje del ensayo Stab con 10 hasta 15 % metanol
Fórmula lineal HCHO
Índice de refracción 1.3765
Cantidad 500 mL
Número UN UN1198
Beilstein 1209228
Índice Merck 14,4235
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado ACS
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol