Learn More
Formaldehído, 36,5 a 38%, grado reactivo, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formaldehyde |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 50-00-0 |
| Color | Transparente, sin color |
| Densidad | 1,04g/cm3 a 20 °C |
| Fórmula molecular | CH2O |
| Número MDL | MFCD00003274 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
| Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |