Learn More
Formaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30012179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012179 1 g 1 g
30011411 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6914001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1081-15-8
Fórmula molecular C7 H6 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 210.15
Sinónimo Formaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Methanal 2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 404128, NSC 48464
Nombre IUPAC N-(metilideneamino)-2,4-dinitroanilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0389
Porcentaje de pureza >95%