Learn More
Formaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrona-d3, TRC
Código de producto. 30398852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398852 5 mg
30393884 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6914025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259824-50-5
Fórmula molecular C7 2H3 H3 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 213.17
Sinónimo Formaldehyde, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9CI), Methanal 2,4-dinitro-3,5,6-trideuteriophenylhydrazone, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-d3, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-D3, Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
Nombre IUPAC 2,3,5-trideuterio-N-(metilideneamino)-4,6-dinitroanilina
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NN=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2/i2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0577