Learn More
Formaldehído-13C,D2 (20% en D2O), TRC
Código de producto. 30403168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30403168 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF691353500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde-13C,D2
CAS 63101-50-8
Fórmula molecular 13C 2H2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Formaldehyde-13C-d2 (9CI), Formaldehyde-d2-13C, Formaldehyde-13C,D2, Formaldehyde-13C,d2, Methanal-13C,d2
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
SMILES [2H][13C](=O)[2H]
Nombre IUPAC dideuterio(1^{13}C)metanona
Peso molecular (g/mol) 33.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.0265
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2