Learn More
Formaldehído-13C (20% en peso en agua), TRC
Código de producto. 30403921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403921 250 mg
30405068 100 mg
30391718 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF691354250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3228-27-1
Fórmula molecular 13C H2 O
Peso molecular (g/mol) 31.02
Sinónimo Formaldehyde-13C (6CI,7CI,8CI,9CI), Formaldehyde-13C, Methanal-13C, [13C]Formaldehyde
Nombre IUPAC (1^{13}C)metanona
SMILES [13CH2]=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Formaldehyde-13C
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.0139
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2