Learn More
Formaldehído 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328218 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328218 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13909000WA1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
CAS 50-00-0
Nombres de analitos o componentes Formaldehyde
Condiciones de envío de -18 °C
Fórmula molecular C H2 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 30.03
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 30,0106 g/mol