Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 Forma ™Steri-Cycle™ i250, 255 l, Cobre
Código de producto. 15522720
Change view
Click to view available options
Material de la cámara:
cobre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la cámara unitSize
15522720 cobre cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15522720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51030999
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo de temperatura: Ambiente +3°C a 55°C
Logre su siguiente innovación. Las incubadoras de CO2 con cámaras de cobre Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™250se han diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo para la investigación básica o las aplicaciones avanzadas complejas de modo que esté preparado para los próximos avances.
Cada vez más profesionales del cultivo celular eligen las incubadoras Thermo Scientific con interiores de cobre 100 % puro.
  • Fáciles de limpiar, no precisan manipulación especial
  • Las superficies de cobre anti-corrosión tienen una larga vida útil y son seguras para los cultivos de células
  • La durabilidad, fiabilidad y posibilidad de reciclar hacen del cobre una elección inteligente y sostenible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,0 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubadora individual de 255 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 255 l
Material de la cámara cobre
Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Humedad relativa >93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3 °C a 55 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24,8 x 23,9 x 26,4 pulg (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,8 x 30,5 x 38,1 pulg (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz