Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i250 , 255 l, acero inoxidable electropulido
Código de producto. 15532720
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
255 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15532720 255 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15532720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51031000
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo de temperatura: Ambiente +3°C a 55°C
Logre su siguiente innovación. La incubadora de CO2 con cámara de acero inoxidable Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 e i250 se han diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo desde la investigación básica hasta las aplicaciones avanzadas más complejas, de modo que esté preparado para los próximos avances. Disponga de mejores soluciones para un crecimiento celular óptimo. Nuestras incubadoras de CO2 con cámaras interiores de acero inoxidable anti-corrosión ofrecen el entorno in vitro ideal.
Incubadora con calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 255 l ( 9,0 pies cúbicos) de diseño compacto, fácilmente apilable
  • Basculación de apertura de la puerta estándar hacia la derecha, es posible cambiar el sentido de la apertura por parte del servicio técnico cualificado
Flujo de aire activo THRIVE 
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar  unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en 10 minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO Clase 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO Clase 5 en 5 minutos
  • Protección continua que minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes atmosféricas se depositen en las superficies internas
Depósito de humedad integral protegido
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cubierta reduce la acumulación de partículas y medios derramados en el depósito y mantiene así el agua limpia
  • La separación del agua permite disponer de una cámara de incubación sin condensación, limitando así las áreas de asentamiento de sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales
  • Fácil manipulación del agua: el depósito de humedad se puede llenar o vaciar sin quitar las estanterías o los cultivos
  • El sensor de nivel de agua indica cuándo es necesario añadir agua.
Ciclo de esterilización a alta temperatura según las necesidades Steri-Run
  • El ciclo nocturno validado de forma independiente garantiza la completa eliminación de todas las sustancias biológicas contaminantes
  • Ciclo de 180 °C diseñado para lograr una esterilización uniforme de 12 unidades logarítmicas en todas las superficies de la cámara
  • Simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilización en autoclave de los componentes y su posterior montaje   
Control de pantalla táctil iCAN interactivo e intuitivo  
  • Pantalla LED brillante para monitorizar todas las interacciones del incubador              
  • Proporciona visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de tendencias y registros de errores y uso.
  • Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Sensores y sondas In situ diseñados para un control preciso
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Sensor de conductividad térmica (CT) CO2 con compensación de humedad relativa diseñado para una rápida recuperación y un rendimiento estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,0 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubadora individual de 255 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 255 l
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
Humedad relativa >93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3 °C a 55 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24,8 x 23,9 x 26,4 pulg (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,8 x 30,5 x 38,1 pulg (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Peso (imperial) 215 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V