Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator
Código de producto. 17184951
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
cobre
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Material de la cámara Tecnología del sensor de CO2 Tamaño de la unidad
17184951 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de TC cada uno
17194951 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de TC cada uno
17104961 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de IR cada uno
17114961 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de IR cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17184951 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50163010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29925.00€
    27600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2325.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Cámara de calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Estantes perforados ajustables
  • Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
  • Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
  • Filtración HEPA ISO 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se asienten en las superficies internas
  • Depósito de humedad con protección
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
  • Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
  • Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico).
  • Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
  • Los ciclos durante la noche simplifican la limpieza y eliminan la necesidad de esterilizar las piezas en autoclave por separado
  • El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
  • Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (imperial) 5,8 pies cúb.
    Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
    Descripción Estufa microbiológica de 165 l apilado doble con adaptador de apilamiento y base de rodillos
    Capacidad (métrico) 165 L
    Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
    Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20%
    Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
    Iluminación LED
    Material Acero inoxidable (18/8)
    Control de oxígeno Ninguno
    Humedad relativa < 93 % a 37 °C
    Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
    Tipo Incubadora CO2
    Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
    Dimensiones (L x An x Al) Interior 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz