Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 Forma ™Steri-Cycle™ i160, 165 l, Cobre
Código de producto. 15393012
Change view
Click to view available options
Material de la cámara:
cobre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la cámara unitSize
15393012 cobre 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15393012 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51030533
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo de temperatura: Ambiente +3 ° a 55 °C
Logre su siguiente innovación. La incubadora de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 se ha diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo, desde la investigación básica hasta las aplicaciones avanzadas más complejas, de modo que esté preparado para los próximos avances Nuestras incubadoras de CO2 con cámaras interiores de cobre puro ofrecen el entorno in vitro ideal.
Cámara de calor directo
  • Cámara de cobre macizo de 165 l de diseño compacto, fácilmente apilable
  • Estantes perforados ajustables.
  • Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas.
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables.
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala blanca ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se depositen en las superficies internas.
Depósito de humedad protegido
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo.
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes.
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales
Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con respaldo operativo.
  • Elección de conductividad térmica (CT) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 por infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz.
  • rangos de control O2 de 1 a 21% (hipoxico) y de 5 a 90 % (hiperoxico)
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
  • Durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
  • El ciclo de 180°C garantiza una esterilización uniforme de 6 log en todas las superficies de la cámara.
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,8 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubadora individual de 165 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 165 l
Material de la cámara cobre
Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Control de oxígeno Opcional 1 a 21 % o 5 a 90 %
Humedad relativa >93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3 °C a 55 °C
Tipo Incubator
Fuente de humedad Depósito integrado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 88 x 63,7 x 90 cm
Peso (imperial) 183 lb
Tensión 230 V