Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cult™
Código de producto. 10123532
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
230 V
Capacidad (métrico):
232,2 L
322,8 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10123532 230 V 322,8 L 1 PCS
10103392 230 V 232,2 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10123532 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28925.00€
    18491.35€ / paquete de 1
    Ahorro 10433.65€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras apilables de CO2, que incorporan controles por microprocesador.
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ apilables. Esta incubadora combina los componentes más avanzados disponibles en una única incubadora: sensor de CO2, controles precisos por microprocesador, control activo de la humedad, filtrado de aire HEPA y capacidad de descontaminación a alta temperatura.
Rendimiento
  • Función de esterilización a alta temperatura a 140 °C, con una duración de 14 h
  • Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
  • Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
  • Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de clase 100.
  • Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
  • Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C o más.
  • Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador
  • Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad la temperatura, CO2 y HR
  • Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio
  • Ajustes de temperatura, exceso de temperatura, CO2 y HR
  • Activación/desactivación de alarmas sonoras configurables, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y alarmas de niveles de CO2 y HR altos y bajos.
Estructura
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas
  • Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y extraíbles sin herramientas
  • Filtros microbianos en la entrada de gas, la toma de muestras y la tapa del frasco de llenado de agua
  • Junta de puerta interior extraíble para su limpieza que garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 11,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Salidas de datos 4-20mA opcional
Capacidad (métrico) 322,8 L
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Air Jacketed
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
No. of Places 22
N.º de estantes 5 std./22 max.
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa Controlable al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Depósito de humedad exterior
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,6 x 28,8 x 32,8 pulg (52,3 x 73,2 x 83,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27 x 43 x 39,4 pulg (68,6 x 109,2 x 100,2 cm)
Peso (imperial) 410 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V