Learn More
Thermo Scientific™ Kits de sondas de muestras Forma™
Código de producto. 11766649 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sonda de muestra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11766649 Sonda de muestra cada uno
1 options
Código de producto. 11766649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 195892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    320.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la temperatura de las muestras o de la cámara superior en congeladores verticales mediante kits de sondas de muestras Thermo Scientific™ Forma™.
Mida la temperatura de las muestras o de la cámara superior en congeladores verticales mediante kits de sondas de muestras Thermo Scientific™ Forma™. Utilice el kit de sondas con congeladores verticales Forma serie 8600.
  • Sirven para medir la temperatura de las muestras o de la cámara superior
  • Los kits están formados por la sonda y el kit de sonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sonda de muestra
Modelo Vertical