Learn More
Thermo Scientific™ Manguera de transferencia de nitrógeno líquido
Código de producto. 10603765
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial) exterior:
4 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) exterior Tamaño de la unidad
10603765 4 ft cada uno
1 options
Código de producto. 10603765 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.45€
    407.00€ / paquete de 1
    Ahorro 32.45€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Garantice la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico mediante esta manguera de transferencia de NL2.
Garantice la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico mediante la manguera de transferencia de NL2 Thermo Scientific™ Forma™.™ Se trata de un sistema imprescindible para aplicaciones de almacenamiento crítico diseñado para su uso con ultracongeladores Forma.
Características:
  • El sistema se puede ajustar en incrementos de 1 °C a -150 °C.
  • La pantalla digital muestra continuamente la temperatura real de la cabina.
  • El indicador se ilumina cuando el sistema está activado.
  • La circulación de líquido se interrumpe automáticamente cuando se abre la puerta o la tapa del congelador.
  • El sistema se alimenta mediante una batería recargable; el piloto de batería baja indica cuándo es necesario cargar la batería.
  • Cuando el cilindro está vacío, se ilumina otro indicador.
Información para pedidos:
  • Algunos modelos precisan un sistema independiente; otros admiten sistemas integrados.
  • Especifique el modelo y la tensión del congelador al realizar el pedido.
Incluye:
Todos los componentes necesarios excepto el cilindro de nitrógeno líquido (se debe pedir por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo Manguera de transferencia de NL2
Intervalo de temperatura De -150 °C a +1 °C
Modelo Integrados
Para utilizar con (equipo) Tanques de suministro de NL2
Descongelación Automático
Longitud (imperial) exterior 4 ft
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.