Learn More
Thermo Scientific™ Kits de puertas interiores Forma™
Código de producto. 11376341 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Forma™ Series 7000 y 900, 17,3 pies cúb. Verticales
Modelos verticales Forma™ series 7000 y 900, 651 l (28,0 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11376341 Forma™ Series 7000 y 900, 17,3 pies cúb. Verticales cada uno
11386331 Modelos verticales Forma™ series 7000 y 900, 651 l (28,0 pies cúbicos) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca la pérdida de aire frío y mejore la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta mediante los kits de puertas interiores Thermo Scientific™ Forma™ instaladas de fábrica para su ultracongelador vertical.
Reduzca la pérdida de aire frío y mejore la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta mediante los kits de puertas interiores Thermo Scientific™ Forma™, una opción alternativa a la puerta instalada de fábrica de su ultracongelador vertical.
Nuestros modelos verticales -86 °C ya incluyen cuatro puertas interiores. La opción de cinco puertas interiores de las series 8600 y 900 incluye cinco puertas interiores con recubrimiento de pintura en polvo y un estante adicional.
Información para pedidos:
Instalado en fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Puerta interior de ultracongelador
Capacidad (imperial) 17,3 pies cúb.
Capacidad (métrico) 489,8 L
Intervalo de temperatura -86 °C
No. of Doors 5
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 1
Modelo Vertical
Para utilizar con (equipo) Forma™ Series 7000 y 900, 17,3 pies cúb. Verticales