Learn More
Thermo Scientific™ Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Código de producto. 11786649 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 28 pies cúbicos
Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos)
Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos)
Tipo:
Kit de estantes
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
11786649 Congeladores de 28 pies cúbicos Kit de estantes 1 PCS
11786469 Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
11756479 Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
11766479 Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos) Kit de estantes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11786649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 224180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    204.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
  • Acero inoxidable
  • Los kits incluyen los elementos de montajeLos kits incluyen los elementos de montaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de estantes
Capacidad (imperial) 28 pies cúb.
Capacidad (métrico) 792,8 L
Modelo Vertical
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Congeladores de 28 pies cúbicos