Learn More
Thermo Scientific™ Cámara ambiental Forma™ serie 3960, 821,2 l, acero inoxidable
Código de producto. 11774938
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
821 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11774938 821 l 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11774938 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19995.00€
    19600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 395.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: temperatura ambiente + 5 °C hasta 60 °C; iluminación: Sin iluminación
Utilice las cámaras Thermo Scientific™ Forma™ serie 3960 para numerosas aplicaciones clínicas, como pruebas de caducidad y estabilidad a temperaturas elevadas. Estas cámaras incorporan un sistema de flujo de aire laminar horizontal, interior de acero inoxidable y controles por microprocesador que conforman una unidad de alto rendimiento y gran capacidad.
Características:
  • Auténtico flujo de aire laminar a través de las cámaras impelentes laterales, lo que asegura una estricta uniformidad de la temperatura
  • Sofisticados controles por microprocesador para una visualización constante de la temperatura
  • Centro de mensajes alfanuméricos para facilitar la configuración y la programación
  • Orificios de acceso, ruedas bloqueables y contactos de alarma
  • Capacidad: 821,2 l para volúmenes altos y amplia variedad de productos
  • Escala de temperatura de funcionamiento: de 5 °C por encima de temperatura ambiente a 60 °C
Sistema de flujo de aire:
  • El sistema de flujo de aire orientado estimula un entorno de crecimiento idóneo.
  • Una cámara impelente de alimentación con presión positiva y otra de retorno, con presión negativa, orientan el aire sobre la superficie de cada uno de los estantes sólidos.
  • La cámara impelente de alimentación no puede estar bloqueada por el contenido de la cámara.
Control Enviro-Scan™ intuitivo y potente:
  • La unidad proporciona un control preciso sin necesidad de programaciones complicadas.
  • Los modos de funcionamiento incluyen marcha, ajuste de control, calibración y configuración de sistema.
  • Visor de lectura sencilla que permite una supervisión cómoda y continuada.
  • Alarmas sonoras y visuales de exceso y defecto de temperatura para mayor tranquilidad.
  • Las salidas de datos permiten la conexión al sistema de control/alarma existente para el seguimiento del estado de la cámara.
Fabricación robusta:
  • Cabina exterior: fabricada en acero laminado en frío de calibre 18 con revestimiento de pintura en polvo para una mayor durabilidad; resistente a arañazos y desconchones.
  • Puerta de vidrio calefactada que minimiza la condensación y ofrece una vista clara.
  • Aislamiento de cabina en fibra de vidrio de 5,1 cm de espesor que maximiza la protección térmica.
  • Interior de acero inoxidable sólido para una larga duración y mínimos costes de equipamiento.
  • Cinco estantes de acero inoxidable sólidos y de gran capacidad, ajustables en centros de 5,1 cm.
  • Ruedas giratorias con bloqueo que facilitan la movilidad.
  • Las patas de nivelación aportan estabilidad para aumentar la seguridad.
  • Tomas de acceso a través de las paredes izquierda y derecha de la cámara para sondas, sensores, etc.
  • Dos tomas dobles GFCI interiores en modelo de 115 V (una sencilla CEE 7 de 230 V en modelo de 230 V) para agitadores, rodillos celulares y otros equipos.
  • Toma exterior en lado superior derecho del panel de control para la conexión de registradores u otros equipos opcionales.
Información para pedidos:
Existen componentes de suelo/estante reforzados para agitadores, rodillos celulares y otras cargas o equipos pesados que deban alojarse en la cámara. Las unidades también están disponibles con registrador gráfico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad del estante (imperial) 30 lb
Capacidad del estante (métrico) 13,6 kg
Certificaciones/conformidad Listada por UL
Capacidad (métrico) 821 l
Material de la cámara Acero inoxidable (304)
Iluminación Sin luz
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 5 suministrados/26 máx.
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 60 °C
Tipo Cámara climática
Modelo de puerta Calefactada, triple panel, exterior de vidrio templado
Aislamiento Fibra de vidrio 2 pulg. (5,1cm)
Puertos Dos de 2,4 in. (6,1cm) de D.I., una a cada lado
Control de temperatura Microprocesador Enviro-Scan
Sensibilidad a la temperatura ± 0,1 °C
Sensor de temperatura Termistor de precisión (exceso de temperatura y control); termostato independiente (seguridad de exceso de temperatura)
Uniformidad de temperatura ±0,4° a 30°C (86°F); ±0,3° a 37°C (98,6°F); ±0,5° a 45°C (113°F)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 83,8 x 78,7 x 203,2 cm
Longitud (imperial) 33 pulg
Longitud del estante (imperial) 25,8 in
Longitud (métrico) 83,8 cm
Longitud del estante (métrico) 65,5 cm
Anchura (imperial) 38 in
Anchura (imperial) interior 31 in
Anchura (imperial) del estante 30,6 in
Anchura (métrico) 78,7 cm
Anchura (métrico) interior 78,7 cm
Anchura (métrico) del estante 77,7 cm
Altura (imperial) 80 pulg
Altura (imperial) interior 60 in
Altura (métrico) 203,2 cm
Fondo interior (imperial) 27 in
Fondo interior (métrico) 68,8 cm
Peso con embalaje (imperial) 660 lb
Peso con embalaje (métrico) 299,4 kg
Peso (imperial) 500 lb
Peso (métrico) 226,8 kg
Requisitos eléctricos 200/230 V, 50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Vataje 150 W
Amperaje 5 A
Frecuencia 50/60 Hz