Learn More
Forma-2',4'-xilidida, Mikromol™
Código de producto. 30052031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052031 25 mg 25 miligramos
18080480 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052031 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1018.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Forma-2',4'-xilidida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Form-2',4'-Xylidide
CAS 60397-77-5
Nombres de analitos o componentes Form-2',4'-Xylidide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
Nombre IUPAC N-(2,4-dimetilfenil)formamida
Peso molecular (g/mol) 149.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841 g/mol