Learn More
Cole Parmer Ford Viscosity Cup #4, 70 to 370 Centistokes
Marca:  Cole Parmer 08711-20
Ford Viscosity Cup #4, 70 to 370 Centistokes
Código de producto. 15531510
  • 388.00€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-06-2026