Learn More
Forclorfenurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Forchlorfenuron |
| CAS | 68157-60-8 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Urea, N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N'-phenyl-, N-(2-Chloro-4-pyridinyl)-N'-phenylurea, 1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea, 4PU30, CN 11-3138, CPPU, Forchlorfenuron, Fulmet, KT 30, KT 30 (plant growth regulator), N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea, N-Phenyl-N'-(2-chloro-4-pyridyl)urea, SKW 20010, Sitofex, V 3183 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17) |
| SMILES | Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloropiridina-4-il)-3-fenilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 247.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0512 |