Learn More
Forchlorfenuron, MedChemExpress
Código de producto. 16492286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16492286 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16492286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1841
MedChemExpress Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin; can be used to increase fruit size of fruits, such as kiwi fruit and grapes.
Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forchlorfenuron
CAS 68157-60-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10ClN3O
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (403.75 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC(Cl)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 247.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.68
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death