Learn More
Forclorfenurón-d5, TRC
Código de producto. 30396335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396335 2.5 mg
30398813 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6910522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398065-87-6
Fórmula molecular C12 2H5 H5 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 252.71
Sinónimo Forchlorfenuron D5 (phenyl D5), N-(2-Chloro-4-pyridinyl)-N'-(phenyl-d5)urea, 1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-(phenyl-d5)urea
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridina-4-il)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)urea
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)Nc2ccnc(Cl)c2)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forchlorfenuron D5 (phenyl D5)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0826