Learn More
Forclorfenurón-d5 (fenil-d5), CDN
Código de producto. 30323489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30323489 0.01 g 0.01 g
30319058 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323489 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND74220.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forchlorfenuron D5 (phenyl D5)
CAS 1398065-87-6
Fórmula molecular C12 2H5 H5 Cl N3 O
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Forchlorfenuron D5 (phenyl D5), N-(2-Chloro-4-pyridinyl)-N'-(phenyl-d5)urea, 1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-(phenyl-d5)urea
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8 H,(H2,14,15,16,17)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC(=O)Nc2ccnc(Cl)c2)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridin-4-il)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)urea
Peso molecular (g/mol) 252.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0826 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity