Learn More
Forchlorfenuron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15395068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15395068 25 g 25 g
15375068 1 g 1 g
15385068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15395068 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 456290250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68157-60-8
Fórmula molecular C12H10ClN3O
Peso molecular (g/mol) 247.68
Número MDL MFCD00059898
Clave InChI GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridina-4-il)-3-fenilurea
SMILES ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Forchlorfenuron
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Solubilidad Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.68
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)