Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA, 450 °C
Código de producto. 17358049 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17358049 120 L B500 cada uno
17358039 30 L B500 cada uno
17368039 30 L C540 cada uno
17398039 60 L B500 cada uno
17308049 60 L C540 cada uno
17368049 120 L C540 cada uno
17318059 250 L B500 cada uno
17328059 250 L C540 cada uno
17378059 500 L B500 cada uno
17388059 500 L C540 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17358049 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor NA1243K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte.Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima:de 450 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 120 L
Temperatura (métrico) 450 °C
Tipo Horno de cámara
Uniformidad de temperatura 4 °C
Peso (métrico) 460 kg