Learn More
Nabertherm Horno de cámara de convección forzada NA, 450 °C
Código de producto. 15958380 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Control de temperatura:
B400
C440
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15958380 30 l B400 cada uno
15948380 30 l C440 cada uno
15988380 60 l B400 cada uno
15978380 60 l C440 cada uno
15928390 120 l B400 cada uno
15918390 120 l C440 cada uno
15968390 250 l B400 cada uno
15958390 250 l C440 cada uno
15908400 500 l B400 cada uno
15998390 500 l C440 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15958380 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor NA0341D1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte. Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima: 450 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Capacidad (métrico) 30 l
Tipo Horno de cámara
Control de temperatura B400
Uniformidad de temperatura ± 4 °C
Peso (métrico) 285 kg