Learn More
Nabertherm Horno de cámara de convección forzada NA 15/65
Código de producto. 15938380 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Control de temperatura Tamaño de la unidad
15938380 C450 cada uno
15928380 B410 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15938380 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor NA0161C1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte. Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima: 650 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Capacidad (métrico) 15 l
Tipo Horno de cámara
Control de temperatura C450
Uniformidad de temperatura ± 4 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 340 × 295 × 170 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 340 × 295 × 170 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Anchura (métrico) 295 mm
Altura (métrico) 170 mm
Peso (métrico) 60 kg