Learn More
Forasartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Forasartan |
| CAS | 145216-43-9 |
| Fórmula molecular | C23 H28 N8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-[(3,5-Dibutyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-2-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]pyridine, SC 52458 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N8/c1-3-5-11-21-25-22(12-6-4-2)31(28-21)16-17-13-14-20(24-15-17)18-9-7-8-10-19(18)23-26-29-30-27-23/h7-10,13-15H,3-6,11-12,16H2,1-2H3,(H,26,27,29,30) |
| SMILES | CCCCc1nc(CCCC)n(Cc2ccc(nc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)n1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3,5-dibutil-1,2,4-triazol-1-il)metil]-2-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 416.522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.244 |