Learn More
Foramsulfurón, TRC
Código de producto. 30396879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396879 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF685003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Foramsulfuron
CAS 173159-57-4
Fórmula molecular C17 H20 N6 O7 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide, AEF 360, Equip, Foramsulfuron, N,N-Dimethyl-2-[[N-[[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-formamidobenzamide, Option, Option 35WDG, Tribute, Tribute (foramsulfuron herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N6O7S/c1-23(2)15(25)11-6-5-10(18-9-24)7-12(11)31(27,28)22-17(26)21-16-19-13(29-3)8-14(20-16)30-4/h5-9H,1-4H3,(H,18,24)(H2,19,20,21,22,26)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(NC=O)ccc2C(=O)N(C)C)n1
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoil]-4-formamido-N,N-dimetilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 452.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.1114