Learn More
Eppendorf™ Estanterías de cajones para congeladores ULT verticales modelo U410
Descripción
- Tipo de producto: Estanterías de cajones para congeladores ULT verticales
- Material: Aluminio
- Dimensiones (Pr x An x Al): 563 mm x 140 mm x 231 mm
- Huella de la caja: 133 mm x 133 mm
- Altura de la caja: 53 mm
- Descripción: Contiene (máx.) 16 cajas para congelador, 4 cajas por cajón, 4 cajones
- Para su uso con (equipo): CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F440, Serie U410 y CryoCube™ Congeladores verticales serie F740 (5 compartimentos)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Cajas criogénicas (133 x 133 x 53 mm) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 16 |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cold Storage |
| Para utilizar con (equipo) | CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F440, Serie U410 y CryoCube™ Congeladores verticales serie F740 (5 compartimentos) |
| N.º de gradillas | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |