Descripción
- El tubo de inmersión puede ajustarse de forma continua a la profundidad del barril.
- Para barriles de hasta 220 l
- Adecuado para barriles de acero con rosca R de 5 cm (2 pulg.)
- Adaptador de rosca para filtros de aire y contenedores disponibles en el mercado para extracción ultrapura disponible como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 20/ l/min |
| Incluye | Tubo de descarga, 2 in Rosca del conector |
| Para utilizar con | Disolventes y líquidos inflamables, alimentos |
| Fondo (métrico) | 95 cm |
| Tipo | Bomba de disolvente |
| Certificaciones/conformidad | Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para su uso en zonas de protección Ex 0 y 1 |
| Material | Acero inoxidable V2A, juntas de PTFE |