Learn More
Buerkle™ Bomba de disolvente accionada por pedal con manguera de descarga y llave de paso
Código de producto. 10223924 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
20/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10223924 20/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10223924 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56033000
En stock
Bomba de disolvente accionada por pedal Buerkle™ con manguera de descarga y llave de paso para llenar líquidos de alta pureza como disolventes.
  • Verter líquidos inflamables: Todas las piezas en contacto con el medio están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) y PTFE. El kit antiestático Bürkle permite conectar a tierra la bomba para la dosificación de líquidos inflamables, evitando así la formación de carga electrostática.
  • Protección contra vapores peligrosos: Gracias a la unión roscada del barril y a la llave de paso, el recipiente y la bomba se pueden cerrar herméticamente. De esta forma, no se podrán escapar vapores peligrosos después de la dispensación. Esto protege tanto la salud como el medio ambiente.
  • Diseño robusto y práctico: La versión industrial sólida y duradera de la bomba de disolvente garantiza una larga vida útil. La bomba funciona según el principio de sobrepresión. Se genera un exceso de presión en el depósito con el actuador de pie, de manera que se fuerza al líquido a salir del contenedor. El funcionamiento sencillo de la bomba con el actuador de pie deja ambas manos libres para la dispensación. La manguera de aire se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla gracias a la conexión de clip práctica
  • El tubo de inmersión puede ajustarse de forma continua a la profundidad del barril.
  • Para barriles de hasta 220 litros
  • Adecuado para barriles de acero con rosca R de 2 in.
  • Adaptador de rosca para filtros de aire y contenedores disponibles en el mercado para extracción ultrapura disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Disolventes
Caudal 20/ l/min
Incluye Conector de rosca de 2 pulgadas, manguera de descarga y llave de paso
Tamaño de abertura (imperial) 0.51 in.
Tamaño de abertura (métrico) 13 mm
Peso (métrico) 4,3975 kg
Fondo (métrico) 95 cm
Longitud del tubo de la bomba 95 cm
Propiedades de resistencia Solvents
Certificaciones/conformidad Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zona de protección ex 0 y 1
Material Acero inoxidable, PTFE
Tipo de producto Bomba de disolvente accionada con el pie
Para utilizar con (equipo) Solvents and Flammable Liquids, Foodstuffs, For containers up to ca. 220 liter
Para utilizar con (aplicación) Disolventes y líquidos inflamables, alimentos