Learn More
Gilac™ Recipientes para muestras de alimentos con tapa
Código de producto. 17958671
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
8 L
Cantidad:
Paquete de 5
Paquete de 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17958671 3 L Paquete de 5 cada uno
17958821 3 L Paquete de 7 cada uno
17948851 8 L Paquete de 5 cada uno
17918531 8 L Paquete de 7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17958671 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G160450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.39€
    51.85€ / paquete de 1
    Ahorro 26.54€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los contenedores para muestras de alimentos con tapa están diseñados especialmente para almacenar muestras de alimentos cumpliendo con los estándares de catering HACCP. Las marcas no se borran, ni siquiera en la máquina.
  • Paquete de contenedores para muestras de alimentos.
  • Contenedores especiales para almacenar muestras de alimentos cumpliendo con las normas HACCP de restauración.
  • Las marcas no se borran, ni siquiera en la máquina.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos HACCP
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (imperial) 0,8 gal
Capacidad (métrico) 3 L
Color Varios
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 350 mm
Cantidad Paquete de 5
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm