Learn More
Food Red No.3 Aluminum Lake (grado técnico), TRC
Código de producto. 30396880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396880 10 g
30392841 5 g
30401379 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF68800510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12227-78-0
Fórmula molecular C20 H6 I4 O5
Peso molecular (g/mol) 833.876
Sinónimo 3’,6’-Dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one Aluminum Salt, Food Red 14:1, Erythrosine Aluminum Lake
Nombre IUPAC 2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxorifíro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
SMILES [O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Food Red No.3 Aluminum Lake (Technical Grade)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H8I4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.64