Learn More
Gilac™ Contenedor para contacto con alimentos con asas negras
Código de producto. 17918411
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17918411 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 17918411 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.68€
    64.63€ / paquete de 1
    Ahorro 33.05€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El contenedor para contacto con alimentos con asas negras es fácil de manipular gracias a sus asas.
  • Contenedor de alimentos redondo de 50 L con asas.
  • Tapa disponible como opción.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos
Material Polietileno
Color Blanco
Forma Redondo
Volumen (imperial) 13,2 gal
Volumen (métrico) 50 L