Learn More
Brady™ Kit de impresora para rótulos y etiquetas de alimentos y bebidas para Reino Unido
Código de producto. 17595146
Change view
Click to view available options
Print Technology:
Transferencia térmica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Print Technology unitSize
17595146 Transferencia térmica cada uno
1 options
Código de producto. 17595146 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la seguridad y la eficacia de su planta de alimentos o bebidas con este completo kit de impresora de etiquetas y señales de seguridad.
  • Diseñe e imprima fácilmente y con resultados profesionales señales de seguridad de alimentos o bebidas, marcadores de tuberías y etiquetas cuando los necesite.
  • Imprima de forma increíblemente rápida con la configuración automática, el teclado integrado y la interfaz de pantalla táctil.
  • Cree etiquetas fiables que sean resistentes a los lavados y no se desmenucen cuando estén expuestas a agentes de limpieza o a presión.
  • Proteja completamente el procesamiento de alimentos con signos detectables de metales que ofrezcan una protección adicional contra la contaminación.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 241 mm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 260 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Idiomas Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (Tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 256 MB
Modelo S3100
Velocidad de impresión 76 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Herramientas de diseño básicas Brady™ Workstation
Tipos de conector Ethernet, USB
Peso (métrico) 9,1 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, identificación de riesgos, etiquetado de la temperatura
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number S3100-QY-UK-FnB