Learn More
Fondaparinux Sodio, TRC
Código de producto. 17919759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17919759 25 mg 25 miligramos
18032440 5 mg 5 miligramos
18012640 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17919759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF68350025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114870-03-0
Fórmula molecular C31 H43 N3 O49 S8 . 10 Na
Peso molecular (g/mol) 1728.08
Sinónimo α-D-Glucopyranoside, methyl O-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranuronosyl-(1→4)-O-2-deoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-2-O-sulfo-α-L-idopyranuronosyl-(1→4)-2-deoxy-2-(sulfoamino)-, 6-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:10), α-D-Glucopyranoside, methyl O-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranuronosyl-(1→4)-O-2-deoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-2-O-sulfo-α-L-idopyranuronosyl-(1→4)-2-deoxy-2-(sulfoamino)-, 6-(hydrogen sulfate), decasodium salt (9CI), Arixtra, Fondaparin, Fondaparin sodium, Fondaparinux, Fondaparinux sodium, IC 85158, IC 851589, Org 31540, SR 90107A, Xantidar
Nombre IUPAC decasodio; (2S,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4S,5R,6R)-2-carboxilato-4-hidroxi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4-hidroxi-6-metaxi-5-(sulfonatoamino)-2-(sulfonatooximetil)ox-oxan-3-il]oxi-5-sulfonatooxioxan-3-il]oxi-5-(sulfonatoamino)-4-sulfonatooxi-2-(sulfonatooximetil)ox-3-il]oxi-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-3-(sulfonatoamino)-6-(sulfonatooximetil)oxan-2-il]oxi-4,5-dihidroxioxi-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO[C@H]1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@@H]2O[C@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O[C@H]5O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5NS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]3NS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H]2OS(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fondaparinux Sodium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H53N3O49S8.10Na/c1-69-27-9(33-85(48,49)50)13(37)17(6(74-27)3-71-88(57,58)59)76-31-22(83-91(66,67)68)16(40)21(24(81-31)26(43)44)79-29-10(34-86(51,52)53)19(82-90(63,64)65)18(7(75-29)4-72-89(60,61)62)77-30-15(39)14(38)20(23(80-30)25(41)42)78-28-8(32-84(45,46)47)12(36)11(35)5(73-28)2-70-87(54,55)56;;;;;;;;;;/h5-24,27-40H,2-4H2,1H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H,51,52,53)(H,54,55,56)(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,27+,28-,29-,30-,31-;;;;;;;;;;/m1........../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1726.7708