Learn More
Fondaparinux sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16481018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481018 5 mg 5 miligramos
16448548 10 mg 10 miligramos
16423796 25 mg 25 miligramos
16404417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0597
MedChemExpress Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.
Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fondaparinux sodium
Forma física Solid
CAS 114870-03-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H43N3Na10O49S8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Fondaparin sodium SR-90107A
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (72.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O[C@H](COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])[C@@H]2NS(=O)(O[Na])=O)[C@](O[C@@H]1C(O[Na])=O)([H])O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@]([C@@H]4O)([H])[C@@H](O[C@@H](O[C@]([C@@H]5O)([H])[C@H](O[C@H](OC)[C@@H]5NS(=O)(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]4OS(=O)(O[Na])=O)C(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]([C@H]3NS(=O)(O[Na])=O)OS(=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 1728.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 1728.08
Porcentaje de pureza 98.0%