Learn More
Fomesafen, TRC
Código de producto. 30136000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136000 1 g 1 g
30136716 250 mg 250 miligramos
17961225 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6804031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72178-02-0
Fórmula molecular C15 H10 Cl F3 N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 438.76
Sinónimo 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzamide, Flex, Flexstar, Fomesafen, N-Methanesulfonyl-5-[(2-chloro-α,α,α-trifluoro-4-tolyl)oxy]-2-nitrobenzamide, PP021, Reflex, Reflex (herbicide)
Nombre IUPAC 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida
SMILES CS(=O)(=O)NC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fomesafen
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-4-12(10)21(23)24)27-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.99