Learn More
Fomepizole, TRC
Código de producto. 30398962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398962 1 g
30401761 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6804001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7554-65-6
Fórmula molecular C4 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 82.1
Sinónimo 1H-Pyrazole, 4-methyl-, Pyrazole, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-1H-pyrazole, 4-MP, 4-Methylpyrazole, Antizol, Fomepizole
Nombre IUPAC 4-metil-1H-pirazol
SMILES Cc1cn[nH]c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fomepizole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0531