Learn More
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328496 5 g 5 g
11338496 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11328496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17548.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
It is used in applications include pump and compressor cleaning, degreasing, dewatering, vapor blanketing, flash point reduction, and trace residue elimination. It acts as a diluent in the application of more viscous PFPE fluids and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69991-67-9
Fórmula molecular C3F6
Peso molecular (g/mol) 150.023
Número MDL MFCD01323324
Clave InChI HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
PubChem CID 8302
Nombre IUPAC 1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-eno
SMILES C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fomblin YR-1800
Densidad 1.92
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.304