Learn More
FOLR1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16105111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16105111 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16105111 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002348T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cell transient overexpression lysate for FOLR1
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor (FOLR) family. Members of this gene family have a high affinity for folic acid and for several reduced folic acid derivatives, and mediate delivery of 5-methyltetrahydrofolate to the interior of cells.
  • †Folate receptor 1 (adult)
  • Transfected cell line: 293T
  • Plasmid: pCMV-FOLR1 full-length
  • Host: Human
  • Theoretical molecular weight: 28.38kDa
  • Storage buffer: 1x sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western Blotting
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción FOLR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC002947
Peso molecular 28.38
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-FOLR1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FOLR1 antibody by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL FOLR1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol