Learn More
Folpet, TRC
Código de producto. 17961195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961195 25 g 25 g
17924415 10 g 10 g
17952375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40200025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-07-3
Fórmula molecular C9 H4 Cl3 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 296.56
Sinónimo 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
Nombre IUPAC 2-(triclorometilsulfanil)isoindol-1,3-diona
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folpet
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.9028
Porcentaje de pureza >95%