Learn More
Folpet 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317578 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317578 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13890000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folpet
CAS 133-07-3
Nombres de analitos o componentes Folpet
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H4 Cl3 N O2 S
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(triclorometilsulfanil)isoindol-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 296.56
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,9028 g/mol