Learn More
Folitixirina (~80%) (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30009416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009416 50 mg 50 miligramos
30006606 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF68035050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3432-99-3
Fórmula molecular C20 H23 N7 O6
Peso molecular (g/mol) 457.44
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-(3-amino-1,2,5,6,6a,7-hexahydro-1-oxoimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl)benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-(3-amino-5,6,6a,7-tetrahydro-1-hydroxyimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl)benzoyl]-, L- (8CI), Imidazo[1,5-f]pteridine, L-glutamic acid deriv., N-[4-(3-Amino-1,2,5,6,6a,7-hexahydro-1-oxoimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl)benzoyl]-L-glutamic acid, (+)-5,10-Methylene-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, 5,10-Methylene-(6RS)-tetrahydrofolic acid, 5,10-Methylene-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, 5,10-Methylenetetrafolate, 5,10-Methylenetetrahydrofolic acid, Folic acid, tetrahydro-N5,N10-methylene-, Folitixorin, N5,N10-Methylene-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, N5,N10-Methylenetetrahydrofolic acid, N5,N10-Methylenetetrahydropteroylglutamic acid, (2S)-2-[4-[(6aRS)-3-Amino-1-oxo-1,2,5,6,6a,7-hexahydroimidazo[1,5-f]pteridin-8(9H)-yl]benzamido]pentanedioic acid, (6aRS)-5,10-Methylenetetrahydrofolic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-(3-amino-1-oxo-4,5,6,6a,7,9-hexahidroimidazo[1,5-f]pteridina-8-il)benzoil]amino]ácido pentanedioico
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NCC3CN(CN23)c4ccc(cc4)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folitixorin (mixture of diastereomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O6/c21-20-24-16-15(18(31)25-20)27-9-26(8-12(27)7-22-16)11-3-1-10(2-4-11)17(30)23-13(19(32)33)5-6-14(28)29/h1-4,12-13H,5-9H2,(H,23,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,22,24,25,31)/t12?,13-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.171
Condiciones de envío Dry ice