Learn More
Hartmann Larochette™ Mascarilla quirúrgica no tejida Foliodress™
Código de producto. 11720104
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11720104 Verde paquete de 50
11730104 Azul paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11720104 Proveedor Hartmann Larochette™ N.º de proveedor 9921431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.90€
    8.19€ / paquete de 50
    Ahorro 157.71€
    95% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mascarillas quirúrgicas de alta calidad fabricadas con materiales hipoalergénicos no tejidos Las mascarillas faciales quirúrgicas no tejidas Hartmann Larochette™ Foliodress™ son perfectas para un solo uso en áreas quirúrgicas, salas de aislami
  • Mascarillas faciales quirúrgicas de alta calidad conforme a la norma EN 14683:2014 de tipo II o tipo II-R
  • Materiales hipoalergénicos no tejidos, sin látex de caucho natural
  • Alto rendimiento de filtración y cómoda resistencia a la respiración
  • Barra de nariz larga integrada
  • Sin fragancia
  • Duradera
Especificaciones
Tipo de producto Mascarilla facial de uso general
Color Verde
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad EN 14683:2014 de tipo II o tipo II-R
Estructura No tejido
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro Bacteriano
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso en todas las áreas quirúrgicas, así como en salas de aislamiento y unidades de cuidados intensivos