Learn More
Ácido Fólico Sal de Calcio, TRC
Código de producto. 30135024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135024 250 mg 250 miligramos
30135545 500 mg 500 miligramos
17951065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF680320250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1492-18-8
Fórmula molecular C20 H21 N7 O7 . Ca
Peso molecular (g/mol) 511.5
Sinónimo Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin
Nombre IUPAC calcio; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioato
SMILES [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Folinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.1128
Porcentaje de pureza >95%