Learn More
Folinic acid calcium salt pentahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16498076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498076 100 mg 100 miligramos
16422006 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0080100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinic acid calcium salt pentahydrate
Forma física Solid
CAS 6035-45-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H31CaN7O12
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Leucovorin calcium salt pentahydrate
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (16.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=CN1C(C2=O)=C(NC(N)=N2)NCC1CNC3=CC=C(C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)=O)C=C3.O.O.O.O.[Ca+2].O
Peso molecular (g/mol) 601.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.58
Porcentaje de pureza 98.0%