Learn More
Ácido folínico, sal de calcio, 99,4 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444742 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444742 25 mg -
11454742 0.1 g -
11464742 0.5 g -
11474742 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11444742 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219150425
CAS 1492-18-8
Fórmula molecular C20H21CaN7O7
Peso molecular (g/mol) 511.51
Número MDL MFCD00006704
Clave InChI KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Sinónimo calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinic acid, calcium salt
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.994
Cantidad 25 mg
Nombre IUPAC (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahidropteridin-6-il)metil]amino}fenil)formamido]pentanodioato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.5
Forma física Powder